Merck
AMBH2D6F5B32
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2,4-dichloropyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.89
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-bromo-2,4-dichloropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrCl2N/c6-4-3(7)1-2-9-5(4)8/h1-2H
Clave InChI
IEFKJYCTYZMBFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144584-32-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)