Merck
AMBH2D6F5ABF
Ambeed, Inc.
2-Methylbenzo[d]oxazole-6-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzoxazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7NO2/c1-6-10-8-3-2-7(5-11)4-9(8)12-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
ICPRUGIXGJLQHU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864274-04-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)