Merck
AMBH2D6F5AA2
Ambeed, Inc.
2-Methylthiazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
114.17
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-methyl-1,3-thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C4H6N2S/c1-3-6-2-4(5)7-3/h2H,5H2,1H3
InChI key
IDSUZAVUCMIBBS-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
Pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89281-44-7.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)