Merck
AMBH2D6F5968
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-6-carbaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Iupac Name
1,3-benzoxazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-9-7/h1-5H
Clave InChI
AAXBJXNWZVAVDH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865449-97-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)