Merck
AMBH2D6F5942
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-Aminopropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropanoate
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-7(2,3)10-6(9)4-5-8/h4-5,8H2,1-3H3
Clave InChI
ZJXHVYSDMUKUCA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15231-41-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)