AMBH2D6F586E
Ambeed, Inc.
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
2-amino-6-chloronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-5-2-1-4(3-8)6(9)10-5/h1-2H,(H2,9,10)
Clave InChI
DRPHIMYWMOWYFI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)