AMBH2D6F57F2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
FUYBPBOHNIHCHM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)