AMBH2D6F57D2
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylpentan-1-ol
About This Item
Iupac Name
2-amino-4-methyl-1-pentanol
Inchi Code
1S/C6H15NO/c1-5(2)3-6(7)4-8/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
Clave InChI
VPSSPAXIFBTOHY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/502-32-9.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)