Merck
AMBH2D6F5738
Ambeed, Inc.
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
313.98
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5,5'-dibromo-2,2'-bipyridine
Inchi Code
1S/C10H6Br2N2/c11-7-1-3-9(13-5-7)10-4-2-8(12)6-14-10/h1-6H
Clave InChI
JNWPRPLNUUMYCM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15862-18-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)