Merck
AMBH2D6F5673
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.17
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 4-amino-1,2,5-thiadiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C4H5N3O2S/c1-9-4(8)2-3(5)7-10-6-2/h1H3,(H2,5,7)
Clave InChI
DOLNBTMCAGQKDX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63875-18-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)