AMBH2D6F5288
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
About This Item
Iupac Name
methyl tetrahydro-2H-pyran-4-ylacetate
Inchi Code
1S/C8H14O3/c1-10-8(9)6-7-2-4-11-5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
AQZRATSFTMXYLW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)