Merck
AMBH2D6F526F
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-bromophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
188.02
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-amino-2-bromophenol
Inchi Code
1S/C6H6BrNO/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2
Clave InChI
ZSNIVQDQECTJAJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100367-36-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)