AMBH2D6F510F
Ambeed, Inc.
Ethyl 1H-indole-7-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 1H-indole-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-5-3-4-8-6-7-12-10(8)9/h3-7,12H,2H2,1H3
Clave InChI
WZXGOHXFXHUJLR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)