Merck
AMBH2D6F509D
Ambeed, Inc.
Methyl 5-methylthiazole-2-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
157.19
Número MDL:
Iupac Name
methyl 5-methyl-1,3-thiazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO2S/c1-4-3-7-5(10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
RYIXYFPZODBRMO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/79247-98-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)