Merck
AMBH2D6F5089
Ambeed, Inc.
5,6,7,8-Tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
196.08
Número MDL:
Iupac Name
5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyrazine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-2-9-5-8-4-6(9)3-7-1;;/h4-5,7H,1-3H2;2*1H
Clave InChI
GIHBJMRXMFIYPV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/165894-10-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)