AMBH2D6F4D94
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (6-formylpyridin-2-yl)carbamate
About This Item
Iupac Name
tert-butyl 6-formyl-2-pyridinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14N2O3/c1-11(2,3)16-10(15)13-9-6-4-5-8(7-14)12-9/h4-7H,1-3H3,(H,12,13,15)
Clave InChI
BNLOFXUVYJUBJM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)