Merck
AMBH2D6F4C54
Ambeed, Inc.
5-Iodo-2-methylpyridin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
234.04
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
5-iodo-2-methyl-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7IN2/c1-4-2-6(8)5(7)3-9-4/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clave InChI
UJDOLPPZRSZZAS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/849353-19-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)