AMBH2D6F4A2A
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
3,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
Clave InChI
DHMPDNLGFIBQCK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)