Merck
AMBH2D6F4441
Ambeed, Inc.
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
244.03
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H5IN2/c8-6-3-10-7-4-9-2-1-5(6)7/h1-4,10H
Clave InChI
JCBUTJANQMHZJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956003-24-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)