Merck
AMBH2D6F442F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.23
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI key
WITYUUTUSPKOAB-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)