Merck
AMBH2D6F412E
Ambeed, Inc.
7-Bromoquinolin-2(1H)-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-3-1-6-2-4-9(12)11-8(6)5-7/h1-5H,(H,11,12)
Clave InChI
QOFKBVYWLUKWLL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99465-10-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)