Merck
AMBH2D6F412A
Ambeed, Inc.
(1-Ethylpiperidin-4-yl)methanol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.23
Número MDL:
Iupac Name
(1-ethyl-4-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-2-9-5-3-8(7-10)4-6-9/h8,10H,2-7H2,1H3
Clave InChI
FLOQYJOORROJQU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90226-87-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)