Merck
AMBH2D6F40C1
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-5-methoxyphenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
142.13
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
3-fluoro-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H7FO2/c1-10-7-3-5(8)2-6(9)4-7/h2-4,9H,1H3
Clave InChI
CHSGINYGAPVVLG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850793-25-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)