Merck
AMBH2D6F4059
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(cyclopentylamino)acetate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
193.67
Número MDL:
Iupac Name
methyl (cyclopentylamino)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-11-8(10)6-9-7-4-2-3-5-7;/h7,9H,2-6H2,1H3;1H
Clave InChI
MNXDQYYCGFEEHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/195877-46-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)