Merck
AMBH2D6F3FD9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
262.78
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[3.5]nonane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-12(9-14)4-6-13-7-5-12;/h13H,4-9H2,1-3H3;1H
Clave InChI
SZACTFROZQQOJB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/929302-18-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)