Merck
AMBH2D6F3FA0
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-Bromo-7-nitroindole
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
341.16
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
tert-butyl 3-bromo-7-nitro-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H13BrN2O4/c1-13(2,3)20-12(17)15-7-9(14)8-5-4-6-10(11(8)15)16(18)19/h4-7H,1-3H3
InChI key
RHYXXCHHJCQANV-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914349-37-4.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/914349-37-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)