Merck
AMBH2D6F3728
Ambeed, Inc.
4-Amino-6-chloro-5-fluoropyrimidine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.54
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
6-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C4H3ClFN3/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,(H2,7,8,9)
Clave InChI
FEIFDRDCVMVUJA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/851984-15-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)