AMBH2D6F3571
Ambeed, Inc.
4-Chloro-5-methoxypyrimidine
About This Item
Iupac Name
4-chloro-5-methoxypyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5ClN2O/c1-9-4-2-7-3-8-5(4)6/h2-3H,1H3
Clave InChI
CTMIYYREUVYVEL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/695-85-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)