AMBH2D6F31D4
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-5-iodo-2-methoxybenzoate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-amino-5-iodo-2-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO3/c1-13-8-4-7(11)6(10)3-5(8)9(12)14-2/h3-4H,11H2,1-2H3
Clave InChI
BHSONSDBOHRILN-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/137832-56-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)