AMBH2D6F3130
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-2-methylnicotinonitrile
About This Item
Iupac Name
6-fluoro-2-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c1-5-6(4-9)2-3-7(8)10-5/h2-3H,1H3
Clave InChI
QHANDBDQIAZNHP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/375368-85-7.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)