AMBH2D6F2ADE
Ambeed, Inc.
6-Methyl-2-oxoindoline-3-carbaldehyde
About This Item
Iupac Name
6-methyl-2-oxo-3-indolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-6-2-3-7-8(5-12)10(13)11-9(7)4-6/h2-5,11,13H,1H3
Clave InChI
KFRHVAXOFWHIKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/845655-53-0.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)