Merck
AMBH2D6F297F
Ambeed, Inc.
3-Nitroisonicotinaldehyde
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
152.11
Número MDL:
Iupac Name
3-nitroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H4N2O3/c9-4-5-1-2-7-3-6(5)8(10)11/h1-4H
Clave InChI
CPHKHQSASVFAHL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/153813-70-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)