AMBH2D6F28F6
Ambeed, Inc.
Methyl 4-amino-2-chloropyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-amino-2-chloro-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C6H6ClN3O2/c1-12-5(11)3-2-9-6(7)10-4(3)8/h2H,1H3,(H2,8,9,10)
Clave InChI
VAMYEORYRWNWDD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)