Merck
AMBH2D6F28C5
Ambeed, Inc.
2-Amino-3-fluorophenol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
127.12
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-amino-3-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H6FNO/c7-4-2-1-3-5(9)6(4)8/h1-3,9H,8H2
Clave InChI
QOZLOYKAFDTQNU-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53981-23-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)