AMBH2D6F28AF
Ambeed, Inc.
5-(Chloromethyl)-4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazole
About This Item
Iupac Name
5-(chloromethyl)-4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C12H9ClF3NS/c1-7-10(6-13)18-11(17-7)8-2-4-9(5-3-8)12(14,15)16/h2-5H,6H2,1H3
Clave InChI
JQVJAQPUFIIRJP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/317318-97-1.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)