Merck
AMBH2D6F1B54
Ambeed, Inc.
6-Bromo-2,4-dichloroquinazoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
277.93
Número MDL:
Iupac Name
6-bromo-2,4-dichloroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3BrCl2N2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(10)13-8(11)12-6/h1-3H
Clave InChI
LBAYOWRVZAKPLS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102393-82-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)