Merck
AMBH2D6F1B47
Ambeed, Inc.
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
252.01
Número MDL:
Iupac Name
4-iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5IN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
SZRMOKQNOJYMNK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75092-30-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)