Merck
AMBH2D6F1A21
Ambeed, Inc.
5-(3-Fluorophenyl)picolinic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
217.2
Número MDL:
Iupac Name
5-(3-fluorophenyl)-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8FNO2/c13-10-3-1-2-8(6-10)9-4-5-11(12(15)16)14-7-9/h1-7H,(H,15,16)
Clave InChI
JJDSMZVLNUOPNZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1158763-55-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)