Merck
AMBH2D6F19E4
Ambeed, Inc.
8-Bromo-5-fluoroquinoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
226.05
Número MDL:
Iupac Name
8-bromo-5-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-3-4-8(11)6-2-1-5-12-9(6)7/h1-5H
Clave InChI
OUZLPGJFGCOKJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/917251-99-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)