Merck
AMBH2D6F1943
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
1-benzyl-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
Clave InChI
IONNJVQITCVNHK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)