Merck
AMBH2D6F18A5
Ambeed, Inc.
2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
163.1
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H4F3N3/c6-5(7,8)4-10-2-1-3(9)11-4/h1-2H,(H2,9,10,11)
InChI key
XJHPDOAHPIXTPH-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/672-42-4.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/672-42-4.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)