Merck
AMBH2D6F1891
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methoxy-6-nitroquinazoline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
239.62
Número MDL:
Iupac Name
4-chloro-7-methoxy-6-nitroquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6ClN3O3/c1-16-8-3-6-5(2-7(8)13(14)15)9(10)12-4-11-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
MJFJWOAETHEGGW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55496-69-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)