AMBH2D6F1836
Ambeed, Inc.
2,3,4,5-Tetrahydrobenzo[f][1,4]oxazepine
About This Item
Iupac Name
2,3,4,5-tetrahydro-1,4-benzoxazepine
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-2-4-9-8(3-1)7-10-5-6-11-9/h1-4,10H,5-7H2
Clave InChI
HDVHFHONOKCUHQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)