AMBH2D6F100C
Ambeed, Inc.
(6-Hydroxypyridin-3-yl)boronic acid
About This Item
Iupac Name
6-hydroxy-3-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C5H6BNO3/c8-5-2-1-4(3-7-5)6(9)10/h1-3,9-10H,(H,7,8)
Clave InChI
YUOLAYZNDYRBEZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)