AMBH2D6F1007
Ambeed, Inc.
2-Cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-cyclopropyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C14H20BNO2/c1-13(2)14(3,4)18-15(17-13)11-7-8-12(16-9-11)10-5-6-10/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Clave InChI
XJHHJKRQUDXIKL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)