Merck
AMBH2D6F1000
Ambeed, Inc.
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.03
Número MDL:
Iupac Name
1-(5-bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O/c1-4(12)5-2-6(9)8(11)3-7(5)10/h2-3H,1H3
Clave InChI
KXZHDRBQPYKHKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/864773-64-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)