Merck
AMBH2D6F0FA1
Ambeed, Inc.
2-((6-Chloro-2-methylpyrimidin-4-yl)amino)-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
394.28
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
N-(2-chloro-6-methylphenyl)-2-[(6-chloro-2-methyl-4-pyrimidinyl)amino]-1,3-thiazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H13Cl2N5OS/c1-8-4-3-5-10(17)14(8)23-15(24)11-7-19-16(25-11)22-13-6-12(18)20-9(2)21-13/h3-7H,1-2H3,(H,23,24)(H,19,20,21,22)
InChI key
LMXUWARKUIELGT-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/302964-08-5.html
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/302964-08-5.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)