Merck
AMBH2D6F0C42
Ambeed, Inc.
Methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
168.2
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
methyl 1,3,4-trimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-5-6(2)9-10(3)7(5)8(11)12-4/h1-4H3
Clave InChI
OCUDOHHJNZEDML-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/773136-70-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)