Merck
AMBH2D6F0BE8
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2,5-dichlorobenzoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.91
Número MDL:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
Iupac Name
4-bromo-2,5-dichlorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H3BrCl2O2/c8-4-2-5(9)3(7(11)12)1-6(4)10/h1-2H,(H,11,12)
Clave InChI
DVJHKDHDHAPDPH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885532-41-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885532-41-2.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)