AMBH2D6F03AA
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-aminofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
About This Item
Iupac Name
ethyl 3-aminofuro[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-2-14-10(13)8-7(11)6-4-3-5-12-9(6)15-8/h3-5H,2,11H2,1H3
Clave InChI
BBWDTHBRBASZIK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)